Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393628
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039238.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 74507-63-4 | C20H30Ni | 329.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74507-63-4
Summenformel C20H30Ni
Molekulargewicht (g/mol) 329.153
MDL-Nummer MFCD00058704
InChI-Schlüssel CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decamethylnickelocene
PubChem CID 24943158
IUPAC-Name Nickel(2+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Verpackung Ampulle
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 329.17
Physikalische Form Kristallin