Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050662
38.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
74507-63-4
C20H30Ni
329.153
MFCD00058704
CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Decamethylnickelocene
24943158
Nickel(2+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
74507-63-4
C20H30Ni
329.153
MFCD00058704
CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Decamethylnickelocene
24943158
Nickel(2+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Verpackung Ampulle
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 329.17
Physikalische Form Kristallin