Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)magnesium, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388907
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388907 0.5 g 0.50 Gramm
11398907 2 g -
11308917 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038598.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74507-64-5
Summenformel C20H30Mg
Molekulargewicht (g/mol) 294.765
MDL-Nummer MFCD00151387
InChI-Schlüssel QZNMZKZCVOJICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-2,4-dien-1-yl magnesium
PubChem CID 85989761
IUPAC-Name Magnesium; 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)magnesium
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung Ampulle
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 294.77
Reinheit (%) 99.999%
Physikalische Form Kristallin