Learn More
Decamethylferrocen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10347331 5 g Glasflasche -
10031931 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10347331 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Bis(Pentamethylcyclopentadienyl)eisen, C20H30Fe, CAS-Nummer 126-50-0, Dekamethylferrocen, 5 g, gelb bis orange, 326,3, MFCD00058736, zuverlässig, Glasflasche, kristallines Pulver
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12126-50-0
Summenformel C20H30Fe
Molekulargewicht (g/mol) 326.31
MDL-Nummer MFCD00058736
InChI-Schlüssel VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decamethylferrocene
SMILES Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Schmelzpunkt 277°C, 530.6°F
Farbe Gelb bis orange
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 326.3
Physikalische Form Kristallpulver