Learn More
Decamethylferrocen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-69159
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Bis(Pentamethylcyclopentadienyl)eisen, C20H30Fe, CAS-Nummer 126-50-0, Dekamethylferrocen, 5 g, gelb bis orange, 326,3, MFCD00058736, zuverlässig, Glasflasche, kristallines Pulver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Farbe Gelb bis orange
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 326.3
Physikalische Form Kristallpulver