Learn More
Bis(pentafluorphenyl)Phenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414493
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414493 1 g 1 Gramm
11424493 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11014.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 5074-71-5 | C18H5F10P | 442.20 g/mol
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine is used as a ligand involved in the palladium-catalyzed Heck reaction of iodobenzene and styrene in compressed carbon dioxide. It is also used in the polymerization of 1,3-butadiene with Co(2-ethyl hexanoate)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin wird als Ligand verwendet, das an der Palladium-katalysierten Heck-Reaktion von Iodbenzol und Styrol in komprimiertem Kohlendioxid beteiligt ist. Es wird auch bei der Polymerisation von 1,3-Butadien mit Co(2-ethylhexanoat)2 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Benzol, Toluol, Ethanol, Methanol und überkritischem Kohlendioxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5074-71-5
Summenformel C18H5F10P
Molekulargewicht (g/mol) 442.20
MDL-Nummer MFCD00000291
InChI-Schlüssel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
PubChem CID 78757
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-phenylphosphan
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (pentafluorophenyl)phenylphosphine
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Siedepunkt 105°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 6253897
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane,tetrahydrofuran,benzene,toluene,ethanol,methanol,and supercritical carbon dioxide.
Formelmasse 442.2
Reinheit (%) 97%