Learn More
Bis-(pentafluorphenyl)-phenylphosphin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10145420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10145420 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10145420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313171000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
CAS 5074-71-5
Schmelzpunkt 56.0°C to 62.0°C
Siedepunkt 105.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H5F10P
Strukturformel (C6F5)2PC6H5
Menge 100 mg
Synonym bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
InChI-Schlüssel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-phenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Formelmasse 442.2
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke