Learn More
Bis(neopentylglycolato)diboron, TRC
Artikelnummer. 30331248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331248 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB50480010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS 201733-56-4
Summenformel C10H20B2O4
Menge 10 g
Synonym 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, Bis(neopentanediolato)diboron
InChI-Formel InChI=1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
SMILES CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
IUPAC-Name 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
Formelmasse 226.1548