Learn More
Bis-(neopentylglycolato)-dibor, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10202712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10202712 1 g Glasflasche 1 Gramm
10047709 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202712 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 358890010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 201733-56-4 | C10H20B2O4 | 225.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201733-56-4
Summenformel C10H20B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD02093062
InChI-Schlüssel MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
PubChem CID 2734316
IUPAC-Name 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan
SMILES CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178.0°C to 183.0°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.88
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(neopentyl glycolato)diboron
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.