Learn More
Bis-(neopentylglycolato)-dibor, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369455 250 mg 250 Milligramm
11349455 1 g 1 Gramm
11359455 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18675.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201733-56-4
Summenformel C10H20B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD02093062
InChI-Schlüssel MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
PubChem CID 2734316
IUPAC-Name 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan
SMILES CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(neopentyl glycolato)diboron
Schmelzpunkt 170°C to 178°C
Menge 250 mg
Beilstein 8839038
Formelmasse 225.89
Reinheit (%) 97%