Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bis(Methylthio)gliotoxin, 99 %
Artikelnummer. 15468749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468749 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468749 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67499.M^
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Farblos
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
CAS 74149-38-5
Summenformel C15H20N2O4S2
Formelmasse 356,47
Synonym FR-49175;
Produkttyp Bis(methylthio)gliotoxin, 99 %
Form Öl
Assay 99%