Learn More
Bis(ethylcyclopentadienyl)titan(IV)-Dichlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride |
| Schmelzpunkt | 137°C to 140°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 305.08 |
| Reinheit (%) | ≥98% |