Learn More
Bis(ethylcyclopentadienyl)titan(IV)-Dichlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416560
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416560 1 g 1 Gramm
11426560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27618.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35625-75-3
Summenformel C14H18Cl2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 305.065
MDL-Nummer MFCD01862447
InChI-Schlüssel NDYCJOIYEZKDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis ethylcyclopentadienyl titanium dichloride, titanium 4+ chloride 2-ethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2, titanium 4+ ion bis 2-ethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide dichloride
PubChem CID 74765430
IUPAC-Name 2-Ethylcyclopenta-1,3-dien; Titan(4+); Dichlorid
SMILES CCC1=[C-]CC=C1.CCC1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 305.08
Reinheit (%) ≥98%