Learn More
Bis(diphenylphosphino)methan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344579
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344579 2 g 2 Gramm
11484577 10 g 10 Gramm
11494577 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21112.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384.40 g/mol
It is applied as an organic synthesis catalyst. It is also used as an intermediate in flavor and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung als organischer Synthesekatalysator. Wird auch als Zwischenprodukt in Aromen und Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2071-20-7
Summenformel C25H22P2
Molekulargewicht (g/mol) 384.40
MDL-Nummer MFCD00003537
InChI-Schlüssel XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
PubChem CID 74952
IUPAC-Name [(diphenylphosphanyl)methyl]diphenylphosphane
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(diphenylphosphino)methane
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 2 g
Beilstein 758760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 384.4
Reinheit (%) 97%