Learn More
[Bis(diphenylphosphino)ethan]dichloronickel, TRC
Artikelnummer. 30347837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347837 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB430455250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel
CAS 14647-23-5
Summenformel C26H24Cl2NiP2
Menge 250 mg
Synonym (SP-4-2)-Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, cis-Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, 1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine Nickel Complex, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethanenickel Dichloride, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel Dichloride, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]]nickel, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, Dichlorobis[(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane Dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) Chloride, cis-(1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane)dichloronickel
InChI-Formel InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]1(Cl)[P](CC[P]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan;Nickel(2+);dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 528.02