Learn More
Bis(dimethylthiocarbamyl) Sulfide 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10537362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
250g; Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10537362 250g; Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10537362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402432500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Namenshinweis 97%
CAS 97-74-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106.0°C to 110.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 156°C
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (60°C)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12N2S3
Strukturformel ((CH3)2NCS)2S
MDL-Nummer MFCD00014870
Menge 250 g
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
InChI-Schlüssel REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
IUPAC-Name Dimethylcarbamothioyl-N,N-dimethylcarbamodithioat
Molekulargewicht (g/mol) 208.356
PubChem CID 7347
Formelmasse 208.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /