Learn More
Bis(dimethylamino)phosphorylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30343885
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4297555G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylamino)phosphoryl Chloride
CAS 1605-65-8
Summenformel C23 H21 N O2
Menge 5 g
Synonym Bis(dimethylamino)chlorophosphine Oxide, Bis(dimethylamino)phosphinic Chloride, Bis(dimethylamino)phosphinyl Chloride, Bis(dimethylamino)phosphoryl Chloride, Chlorobis(dimethylamino)phosphine Oxide, N,N,N',N'-Tetramethyldiamidophosphorochloridate, NSC 30697, Tetramethyldiamidophosphoryl Chloride, Tetramethylphosphorochloridic Diamide, Tetramethylphosphorodiamidic Chloride, Tetramethylphosphorodiamidoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Methyl-1-tritylaziridin-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 343.418
Formelmasse 343.157