Learn More
Phosphorsäure-bis-(dimethylamid)-chlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383678
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383678 2 g 2 Gramm
11373678 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039274.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1605-65-8
Summenformel C4H12ClN2OP
Molekulargewicht (g/mol) 170.58
MDL-Nummer MFCD00008302
InChI-Schlüssel WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
IUPAC-Name N-[Chlor(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamin
SMILES CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Farbe Farblos
Dichte 1.152 g/mL
Siedepunkt 246°C to 247°C
Flammpunkt 119°C (246°F)
Geruch Pungent
Strukturformel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brechungsindex 1.4679
Menge 2 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471430
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 170.58
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit