Learn More
Phosphorsäure-bis-(dimethylamid)-chlorid, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10377590 10 g Glasflasche -
10127793 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172720100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1605-65-8 | C4H12ClN2OP | 170.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1605-65-8
Summenformel C4H12ClN2OP
Molekulargewicht (g/mol) 170.58
MDL-Nummer MFCD00008302
InChI-Schlüssel WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
SMILES CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 246.0°C to 247.0°C
Flammpunkt 119°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88 to 112% (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 10 g
Relative Dichte 1.15
IUPAC-Name N-[Chlor(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamin
Formelmasse 170.58
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.