Learn More
Bis-(Diisopropylamino)-Chlorphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995841 25 g Glasflasche 25 Gramm
10627684 1 g Glasflasche 1 Gramm
10135620 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 321560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 CHF
    417.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 46.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56183-63-2
Summenformel C12H28ClN2P
Molekulargewicht (g/mol) 266.79
MDL-Nummer MFCD00061482
InChI-Schlüssel FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC-Name {[bis(propan-2-yl)amino](chloro)phosphanyl}bis(propan-2-yl)amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Schmelzpunkt 100.0°C to 110.0°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [((CH3)2CH)2N]2PCl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 266.8
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.