Learn More
Bis-(Diisopropylamino)-Chlorphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10135620 5 g Glasflasche 5 Gramm
10627684 1 g Glasflasche 1 Gramm
11995841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 321560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    89.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 15.35 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56183-63-2
Summenformel C12H28ClN2P
Molekulargewicht (g/mol) 266.79
MDL-Nummer MFCD00061482
InChI-Schlüssel FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC-Name {[bis(propan-2-yl)amino](chloro)phosphanyl}bis(propan-2-yl)amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Schmelzpunkt 100.0°C to 110.0°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [((CH3)2CH)2N]2PCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 266.8