Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0 ), Pd 16.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0) |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 637.18 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 16.7% |
| Physikalische Form | Kristallin |