Learn More
Bis-(Cyclopentadienyl)-Vanadiumdichlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428520
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428520 1 g 1 Gramm
11438520 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044360.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64815-29-8
Summenformel C10H10Br3V-5
Molekulargewicht (g/mol) 420.843
MDL-Nummer MFCD03701567
InChI-Schlüssel QHYHAEAMZXFABY-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 132984028
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien; Vanadium; Tribromid
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[V].[Br-].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (cyclopentadienyl)vanadium bromide
Schmelzpunkt 221°C to 222°C
Siedepunkt 165°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Verpackung Ampulle
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 261.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver