Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
22.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1271-19-8
Summenformel C10H10Cl2Ti-2
Molekulargewicht (g/mol) 248.957
MDL-Nummer MFCD00003723
InChI-Schlüssel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-Name cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357387
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012547.06
5g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1271-19-8
248.957
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
124040768
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
C10H10Cl2Ti-2
MFCD00003723
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
Spezifikation
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
1.60 g/mL
C10H10Cl2Ti-2
Air and moisture sensitive
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
124040768
1271-19-8
Odorless
MFCD00003723
14,9482
It is insoluble in water
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
248.957
249
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H341-H302-H332-H315-H319-H335
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-035-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2050000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Packaged under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.