Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052690 50 g Glasflasche 50 Gramm
10185220 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215760500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1271-19-8
Summenformel C10H10Cl2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 249
MDL-Nummer MFCD00003723
InChI-Schlüssel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien; Titan(2+); Dichlorid
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 287.0°C to 289.0°C
Farbe Bordeaux bis Rot
Dichte 1.6000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Fieser 06,48
Merck Index 15, 9638
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons, thf, halogenated, solvents, acetonitrile,, slightly soluble in chloroform, ethanol < 1mg/l,, acetone < 1mg/l
Formelmasse 249
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.