Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490323 10 g 10 Gramm
11400333 50 g 50 Gramm
11410333 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11456.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248.957 g/mol
One-pot synthesis of α-methylene-γ-butyrolactones from benzaldehydes and bromomethylacrylates. Bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride alkylaluminum complexls acts as catalysts for the polymerization of ethylene. Polyethylene prepared with these catalysts. Complexes of aluminum chloride and methylaluminum dichloride with bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride as catalysts for the polymerization of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von α-Methylen-γ-butyrolactonen aus Benzaldehyden und Bromomethylacrylaten in einer Eintopfreaktion. Bis-(Cyclopentadienyl)-titan-dichlorid-alkyluminiumkomplexe dienen als Katalysatoren für die Polymerisation von Ethylen. Polyethylen wird mit diesen Katalysatoren hergestellt. Komplexe aus Aluminiumchlorid und Methylaluminiumdichlorid mit Bis-(Cyclopentadienyl)-titan-dichlorid als Katalysatoren für die Polymerisation von Ethylen.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Wasser und Luft geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1271-19-8
Summenformel C10H10Cl2Ti-2
Molekulargewicht (g/mol) 248.957
MDL-Nummer MFCD00003723
InChI-Schlüssel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien; Titan(2+); Dichlorid
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (cyclopentadienyl)titanium dichloride
Schmelzpunkt ∼285°C (decomposition)
Dichte 1.6
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9482
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 249
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanocene dichloride