Learn More
Bis-(cyclopentadienyl)-osmium, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363628
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363628 250 mg 250 Milligramm
11353628 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039235.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1273-81-0
Summenformel C10H10Os
Molekulargewicht (g/mol) 320.42
MDL-Nummer MFCD00058734
InChI-Schlüssel IEHQTQKQMXEQRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmocene
PubChem CID 22391851
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien; Osmium(2+)
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Os+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)osmium
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 320.39
Physikalische Form Kristallin