Learn More
Bis(benzonitril)palladium(II)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30330125
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330125 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20460810MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride
CAS 14220-64-5
Summenformel C14H10Cl2N2Pd
Menge 10 mg
Synonym Benzonitrile, Palladium Complex, Bis(benzonitrile)dichloropalladium, Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II), Bis(benzonitrile)palladium Dichloride, Bis(benzonitrile)palladium(2+) Chloride, Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride, Bis(phenylnitrile)dichloropalladium, Dibenzonitrilepalladium Dichloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Dichlorobis(phenyl cyanide)palladium, NSC 169967, Palladium Chloride Bisbenzonitrile Complex, Palladium Dichloride Bis(benzonitrile)
InChI-Formel InChI=1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
IUPAC-Name Benzonitril;Dichloropalladium
Molekulargewicht (g/mol) 383.57
Formelmasse 381.9256