Learn More
Bis-Acrylamid (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10689923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10689923 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
10689733 100 g Poly-Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10689923 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP17125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bis-Acrylamid ist ein Crosslinker, der häufig bei der Herstellung von Polyacrylamid-Elektrophorese-Gelen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-26-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N«–Methylene-bis-acrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spezifikation
Extinktion 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Chemischer Name oder Material Bis-Acrylamide
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 5
Menge 25 g
DNase DNase-frei
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Strukturformel CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) ≥95%
Güte Elektrophorese