Learn More
Melford Bis-Acrylamid 2%ige Lösung
Artikelnummer. 30017949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017949 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30017949 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A11275500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine 2%ige (w/v) Bis-Acrylamid-Lösung.
Eine 2%ige (w/v) Bis-Acrylamid-Lösung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis-Acrylamide, 2%
CAS 110-26-9
Menge 500 ml