Learn More
Melford Bis-Acrylamid
Artikelnummer. 30017948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017948 25 g 25 Gramm
30017947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017948 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A1127025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 110-26-9
  • Molekularformel: C 7 H 10 N 2 O 2
  • Molekulargewicht: 154,2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Menge 25 g
Summenformel C7H10N2O2