Learn More
Bis(acetonitril)dichloropalladium(II), Pd40.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396697 5 g 5 Gramm
11306707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010002.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Olefinisomerisierung, Vorbereitung von Acetalen und Hemiacetalestern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14592-56-4
Summenformel C4H6Cl2N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 259.42
MDL-Nummer MFCD00013122
InChI-Schlüssel XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
IUPAC-Name Palladium(2+)-bis(acetonitril)dichlorid
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Formelmasse 259.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 40,5 %
Physikalische Form Pulver