Learn More
Bis(4-tert-butylphenyl)jodonium-p-Toluolsulfonat, elektronische Qualität, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465285 1 g 1 Gramm
15485285 250 mg 250 Milligramm
15475285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55188.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131717-99-2
Summenformel C27H33IO3S
Molekulargewicht (g/mol) 564.52
MDL-Nummer MFCD02683472
InChI-Schlüssel UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
PubChem CID 16216932
IUPAC-Name Bis(4-tert-Butylphenyl)iodanium;4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 237°C to 240°C
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 564.52
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektronisch
Physikalische Form Pulver