Learn More
Bis(4-nitrophenyl)carbonat, TRC
Artikelnummer. 30345543
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345543 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB50613010G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-nitrophenyl) Carbonate
CAS 5070-13-3
Summenformel C13H8N2O7
Menge 10 g
Synonym Carbonic Acid Bis(4-nitrophenyl) Ester, 4,4'-Dinitrodiphenyl Carbonate, Bis(p-nitrophenyl) Carbonate, Di-4-nitrophenyl Carbonate, Di-p-nitrophenyl Carbonate, NSC 1730, p,p'-Dinitrodiphenylcarbonate
InChI-Formel InChI=1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
IUPAC-Name Bis(4-nitrophenyl)carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 304.21
Formelmasse 304.0332