Learn More
Bis-(4-nitrophenyl)-carbonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399973
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399973 25 g 25 Gramm
11389973 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00290.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304.214 g/mol
Bis(4-nitrophenyl) carbonate is used as a reagent for preparation of symmetrical and unsymmetrical urea and 4-nitrophenyl esters of N-protected amino acids. It acts as a peptide coupling reagent. It finds application as a reagent for the preparation of carbamate linked cytosines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(4-Nitrophenyl)-Karbonat wird als Reagenz zur Herstellung von symmetrischen und unsymmetrischen Harnstoff- und 4-Nitrophenylestern von N-geschützten Aminosäuren verwendet. Dient als PeptidKupplungsreagenz. Findet Anwendung als Reagenz für die Herstellung von Carbamat-verbundenen Zytosinen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5070-13-3
Summenformel C13H8N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 304.214
MDL-Nummer MFCD00007322
InChI-Schlüssel ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
IUPAC-Name Bis(4-nitrophenyl)carbonat
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Schmelzpunkt 136°C to 139°C
Menge 25 g
Beilstein 1892897
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Formelmasse 304.21
Reinheit (%) 98%