Learn More
Bis-(4-nitrophenyl)-carbonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bis(4-nitrophenyl) carbonate is used as a reagent for preparation of symmetrical and unsymmetrical urea and 4-nitrophenyl esters of N-protected amino acids. It acts as a peptide coupling reagent. It finds application as a reagent for the preparation of carbamate linked cytosines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bis(4-Nitrophenyl)-Karbonat wird als Reagenz zur Herstellung von symmetrischen und unsymmetrischen Harnstoff- und 4-Nitrophenylestern von N-geschützten Aminosäuren verwendet. Dient als PeptidKupplungsreagenz. Findet Anwendung als Reagenz für die Herstellung von Carbamat-verbundenen Zytosinen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(4-nitrophenyl) carbonate |
| Schmelzpunkt | 136°C to 139°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1892897 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and tetrahydrofuran. |
| Formelmasse | 304.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Bis(4-nitrophenyl) carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(p-nitrophenyl) carbonate