Learn More
Bis-(4-hydroxyphenyl)-sulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413587 250 g 250 Gramm
11403587 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17342.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant, das in Epoxid-Reaktionen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-09-1
Summenformel C12H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00002350
InChI-Schlüssel VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
IUPAC-Name 4-(4-Hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Schmelzpunkt 245°C to 250°C
Dichte 1.366
Menge 250 g
Beilstein 2052954
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.28
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Sulfonyldiphenol