missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(4-hydroxy)benzophenon, TRC

Artikelnummer. 30010935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4438001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 611-99-4
Summenformel C13 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Synonym 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
IUPAC-Name Bis(4-Hydroxyphenyl)methanon
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Formelmasse 214.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.