Learn More
Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10003460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10003460 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10003460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 301640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6948-88-5
Summenformel C27H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 392.454
MDL-Nummer MFCD00003979
InChI-Schlüssel OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
PubChem CID 81382
IUPAC-Name 4-[hydroxy-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethyl]naphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
Schmelzpunkt 121.0°C to 125.0°C
Farbe Rot bis braun
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 06, IV, 7666
Formelmasse 392.46
Physikalische Form Powder