Learn More
Bis[3-(Trietoxysilyl)propyl]tetrasulfid, S 22.3 % (typisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374558 25 g 25 Gramm
11364558 5 g 5 Gramm
11394558 100 g 100 Gramm
11384558 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042410.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kopplungs-/Kreuzkopplungsmittel für Edelmetalle
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide is used in radial tires, rubber tire treads, carcass, tire walls, solid rubber tires and other rubber products. It acts as a chemical intermediate and as a cross linking agent. Furthermore, it acts as a coupling agent used to chemically modify silica surface. In addition, it serves as a curing agent for good heat aging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40372-72-3
Summenformel C18H42O6S4Si2
Molekulargewicht (g/mol) 538.94
MDL-Nummer MFCD00053751
InChI-Schlüssel VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
PubChem CID 162012
IUPAC-Name Triethoxy-[3-(3-triethoxysilylpropyltetrasulfanyl)propyl]silan
SMILES CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Dichte 1.074 g/mL
Siedepunkt 250°C (decomposition)
Flammpunkt 91°C (196°F)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,primary alcohols,ketones,benzene,chlorinated hydrocarbons,acetonitrile,dimethylformaminde and dimethysulfoxide. Immiscible with water.
Formelmasse 538.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) S 22,3 % (typisch)
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide