Learn More
Bis(3-morpholino-5,6-dihydropyridine)diazene Apixaban, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(3-morpholino-5,6-dihydropyridine)diazene Apixaban |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H34N6O4/c37-29-27(33-15-19-39-20-16-33)3-1-13-35(29)25-9-5-23(6-10-25)31-32-24-7-11-26(12-8-24)36-14-2-4-28(30(36)38)34-17-21-40-22-18-34/h3-12H,1-2,13-22H2/b32-31+ |
| Formelmasse | 542.264 |