Learn More
Bis(3-Aminopropyl)phenylphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355928
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355928 2 g -
11345928 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010427.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6775-01-5
Summenformel C12H21N2P
Molekulargewicht (g/mol) 224.29
MDL-Nummer MFCD00014834
InChI-Schlüssel OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
IUPAC-Name 3-[3-Aminopropyl(phenyl)phosphanyl]propan-1-amin
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Dichte 1.03g/mL
Siedepunkt 144°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.5728
Menge 2 g
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 224.29
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO– Nur für Forschungszwecke