Learn More
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphin, verpackt unter Argon-Schutzatmosphäre in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Artikelnummer. 11355907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355907 10 g 10 Gramm
11345907 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043675.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6775-01-5
MDL-Nummer MFCD00014834
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine
Dichte 1.03 g/mL
Siedepunkt 144°C (1 mmHg)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Summenformel C2H5O3P
Brechungsindex 1.5728
Menge 10 g
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym phosphonic acid, ethyl, ethylphosphonate, ethanephosphonic acid, phosphate analogue, 6, 4-ethylphosphonic acid, 2-propan-4-ylbenzoic acid, ethylphosphonic acid
InChI-Schlüssel GATNOFPXSDHULC-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCP(=O)(O)O
IUPAC-Name Ethylphosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 108.03
PubChem CID 204482
Formelmasse 224.29
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.