Learn More
Alfa Aesar™ Bis(3-aminopropyl)phenylphosphin, verpackt unter Argon-Schutzatmosphäre in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine |
| Dichte | 1.03g/mL |
| Siedepunkt | 144°C (1 mmHg) |
| Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
| Summenformel | C12H21N2P |
| Brechungsindex | 1.5728 |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3267 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Synonym | bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Mehr anzeigen |