Learn More
Bis(2-thienyl)keton, TRC
Artikelnummer. 30335417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335417 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58536510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Summenformel C9 H6 O S2
Menge 10 g
Synonym Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC-Name Dithiophen-2-ylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
Formelmasse 193.986