Learn More
Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332706 25 g 25 Gramm
11312706 1 g 1 Gramm
11322706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08775.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.563 g/mol
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide. Also used as reagent is used for activating the carboxylic group, synthesis of amides, esters and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosporylchlorid wurde bei der Herstellung von Hexadepsipeptid verwendet. Wird auch als Reagenz verwendet, um die Carbonsäuregruppe, die Synthese von Amiden, Estern und Peptiden zu aktivieren.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68641-49-6
Summenformel C6H8ClN2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 254.563
MDL-Nummer MFCD00010077
InChI-Schlüssel KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC-Name 3-[Chlor-(2-Oxo-1,3-Oxazolidin-3-yl)Phosphoryl]-1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3654596
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 254.57
Reinheit (%) 97%