Learn More
Bis-(2-Methylallyl)cycloocta-1,5-dien-Ruthenium(II)-Komplex, 30–32 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10451491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451491 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10638314 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295782500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12289-94-0
Summenformel C16H26Ru
Molekulargewicht (g/mol) 319.45
MDL-Nummer MFCD00216965
InChI-Schlüssel POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
IUPAC-Name Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Namenshinweis 30-32% Ru
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Beige-Braun bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 319.44
Reinheit (%) 30-32% Ru
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.