Learn More
Bis(2-Methylallyl)carbonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13468408 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13468408 5 g Glasflasche 5 Gramm
13458408 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13468408 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170580050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64057-79-0
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00008598
InChI-Schlüssel SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
IUPAC-Name Bis(2-methylprop-2-enyl)carbonat
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-methylallyl) carbonate
Siedepunkt 199.0°C to 202.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [H2C=C(CH3)CH2O]2CO
Brechungsindex 1.4371
Menge 5 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke