Learn More
Bis(2-methoxyethyl)ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315829
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30315829 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315829 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10653800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diglyme, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Bis(2-methoxyethyl)ether, Diethylene glycol dimethyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES COCCOCCOC
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 134.17
Menge 1 g
Formelmasse 134.0943 g/mol