missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-Methoxyethyl)ether, 99+ %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4509804
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
111-96-6
C6H14O3
134.18
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
8150
CHEBI:46784
1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
COCCOCCOC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
111-96-6
C6H14O3
134.18
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
8150
CHEBI:46784
1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
COCCOCCOC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2-methoxyethyl) ether
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.4070 to 1.4090
Menge 250 mL
Beilstein 01,IV,2393
Fieser 01,255
Merck Index 15,3184
Relative Dichte 0.937
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viskosität 2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'